GF68838340
Alumina
rod, length 150 mm, 2.0 mm diameter, purity 99%
Sinónimos:
AL607920
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 688-383-40
L
150 mm
diameter
2.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)