Documentos clave
GF46437688
Alumina
rod, 5.0 mm diameter, length 1000 mm, purity 99%
Sinónimos:
AL607950
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 464-376-88
Longitud
1000 mm
diámetro
5.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)