Documentos clave
XX2004703
Millipore
Junta, PTFE
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinónimos:
Junta de estanqueidad de PTFE, Precinto de PTFE
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiales
PTFE gasket
Nivel de calidad
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El portafiltros Hydrosol está diseñado para la filtración de líquidos inflamables. A diferencia de otros portafiltros, el Hydrosol incluye una unidad de conexión a tierra para evitar chispas por descargas estáticas, lo que puede suponer un riesgo para la seguridad.
Aplicaciones:
Filtración al vacío de líquidos inflamables
XX2004720 Portafiltros Hydrosol, 47 mm, acero inoxidable
Piezas de repuesto
XX2004704 Conjunto de embudo y anillo de bloqueo, acero inoxidable
XX2004708 Rejilla de soporte, 47 mm, acero inoxidable
XX2004702 Base con rejilla, junta y soporte
XX2004703 Junta, PTFE
XX2004718 Tapón Nº 8, orificio de 9,5 mm, silicona
XX20047RK Kit de piezas de repuesto para portafiltro Hydrosol
Accesorios
XX1004705 Matraz de filtración al vacío, 1 l
XX1004744 Matraz de filtración al vacío, 4 l
XX7100004 Tubos de 3/16 pulg. D.I. x 140 cm, silicona
XX6200006P Pinzas para filtro de extremo romo, acero inoxidable
XX2604735 Colector de 3 posiciones, 47 mm, PVCXX2504735 Colector de 3 posiciones de acero inoxidable, 47 mm
XX2504700 Colector de 6 posiciones de acero inoxidable, 47 mm, acero inoxidable
WP6211560 Bomba de alto rendimiento, 115 V/60 Hz
WP6222050 Bomba de alto rendimiento, 220 V/50 Hz
WP6210060 Bomba de alto rendimiento, 100 V/50-60 Hz
Aplicación
Accesorios para los portafiltros para la preparación de la muestra.
Visite la Librería de documentos
Protocolos
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.
El kit de ensayo con parche Millipore® es un kit portátil para la recolección y análisis de fluidos hidráulicos, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes. El kit consta de fungibles para 100 pruebas.
El kit de ensayo con parche Millipore® es un kit portátil para la recolección y análisis de fluidos hidráulicos, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes. El kit consta de fungibles para 100 pruebas.
El kit de ensayo con parche Millipore® es un kit portátil para la recolección y análisis de fluidos hidráulicos, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes. El kit consta de fungibles para 100 pruebas.