GF18024511
Alumina
powder, mean particle size 45 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
Sinónimos:
AL606010
About This Item
Productos recomendados
assay
99.9%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 180-245-11
weight
1000 g
mean particle size
45 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)