Key Documents
GF54503557
Alumina
powder, mean particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99.9%
Sinónimos:
AL606010
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
assay
99.9%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 545-035-57
weight
200 g
mean particle size
45 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1