GF05962765
Carbon - Vitreous
rod, 100mm, diameter 5.0mm, glassy carbon
Sinónimos:
Carbon - Vitreous, VC007925
About This Item
Productos recomendados
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 059-627-65
L × diám.
100 mm × 5.0 mm
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)