544833
Óxido de alúmina
nanopowder, <50 nm particle size (TEM)
Sinónimos:
Alúmina
About This Item
Productos recomendados
descripción
gamma phase
Nivel de calidad
Formulario
nanopowder
superficie
>40 m2/g , BET
tamaño de partícula
<50 nm (TEM)
mp
2040 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Clave InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Composite materials with micron scale reinforcements offer tailored properties for various applications.
Composite materials with micron scale reinforcements offer tailored properties for various applications.
Composite materials with micron scale reinforcements offer tailored properties for various applications.
Composite materials with micron scale reinforcements offer tailored properties for various applications.