GF94706354
Aluminum
mesh, 150x150mm, nominal aperture 0.38mm, wire diameter 0.25mm, 40x40 wires/inch, open area 37%, plain weave mesh
Sinónimos:
Aluminum, AL008710
About This Item
Productos recomendados
form
mesh
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 947-063-54
resistivity
2.6548 μΩ-cm
size × opening × diam.
150 x 150 mm × 0.38 mm × 0.25 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Inchi Key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)