233277
2,6-Difluoropyridine
99%
Sinónimos:
2,6-Difluoropyridine
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
124.5 °C/743 mmHg (lit.)
density
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1cccc(F)n1
InChI
1S/C5H3F2N/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
InChI key
MBTGBRYMJKYYOE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?