Merck
729388
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-chloropyridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3BrClN
Número de CAS:
Peso molecular:
192.44
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
87-91 °C
functional group
bromo
chloro
SMILES string
Clc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
InChI key
JWTZSVLLPKTZJP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1