D36607
Dibenzyl phosphite
technical grade
Sinónimos:
Dibenzyl phosphonate
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.555 (lit.)
bp
110-120 °C/0.01 mmHg (lit.)
densidad
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=[PH](OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H15O3P/c15-18(16-11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,18H,11-12H2
Clave InChI
MIBXHGZAARWAGI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?