D210803
Diphenyl phosphite
Sinónimos:
Diphenoxyphosphine oxide, Diphenyl phosphonate, NSC 43786
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
8.1 (vs air)
presión de vapor
5 mmHg ( 140 °C)
Formulario
liquid
impurezas
≤15% phenol
índice de refracción
n20/D 1.558 (lit.)
bp
218-219 °C/26 mmHg (lit.)
mp
12 °C (lit.)
densidad
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[PH](Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11O3P/c13-16(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,16H
Clave InChI
OGBPILLJZSJJRC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Synthesis of N-benzylarylamide and di-Ph α-aminomethanephosphonate derivatives used as additives for thermooxidative stability of ester-based oils
- One-pot three-component Kabachnik-Fields reactions
- Visible light mediated oxidative phosphonylations of amines
- Modified asymmetric Pudovik addition with haloketones
- Tandem decarboxylation-coupling with natural alpha-amino acids
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
348.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
176 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)