Merck
D145807
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylaniline
99%
Sinónimos:
1-Amino-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Xylidine, 3-Amino-o-xylene, CN-Cbl
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
121.18
Beilstein:
742174
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
4.2 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.569 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
mp
2.5 °C (lit.)
densidad
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(N)c1C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
Clave InChI
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dilek Arpaci et al.
Journal of ovarian research, 8, 71-71 (2015-11-08)
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is related to metabolic syndrome, insulin resistance, and cardiovascular metabolic syndromes. This is particularly true for individuals with central and abdominal obesity because visceral abdominal adipose tissue (VAAT) and epicardial adipose tissue (EAT) produce a large
Stéphanie Romand et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 63, 14-21 (2014-07-06)
A capillary isoelectric focusing (cIEF) method was developed for the determination of the ionization constants (pKa) of small molecules. Two approaches used to decrease the electroosmotic flow (EOF) were compared: (i) a hydroxypropylcellulose (HPC) coated capillary in aqueous medium and