137863
3,5-Dimethylaniline
98%
Sinónimos:
1-Amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Xylidine, 5-Amino-m-xylene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.557 (lit.)
bp
104-105 °C/14 mmHg (lit.)
mp
7-9 °C
densidad
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)cc(N)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5H,9H2,1-2H3
Clave InChI
MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101.7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?