28682
cis-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid
≥97.0% (T)
About This Item
Productos recomendados
assay
≥97.0% (T)
form
solid
mp
133-139 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4(3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,4+
InChI key
SUSAGCZZQKACKE-ZXZARUISSA-N
Categorías relacionadas
General description
The interaction of the carboxyl groups in the fragmentation of the molecular ions of cis-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid helps to distinguish it from trans-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Org. Mass Spectrom., 6(5), 541-548 (1972)