Merck
C5459
Sigma-Aldrich
N-Carbethoxyphthalimide
96%
Sinónimos:
N-Ethoxycarbonylphthalimide, Ethyl 1,3-dioxo-2-isoindolinecarboxylate, Ethyl phthalimide-N-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
219.19
Beilstein/REAXYS Number:
196340
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
form
crystals
mp
90-92 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)N1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H9NO4/c1-2-16-11(15)12-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
Application
Used to protect amine functional groups.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron, 49, 13-13 (1993)