B1252
Trifluoruro de boro-metanol solution
14% in methanol
Sinónimos:
BF3 metanol, BF3MeOH, Complejo Trifluoruro de Boro-Metanol, Complejo trifluoruro de boro-metanol, Fluoruro de boro metanol, Trifluoruro de boro metanol
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: boron
concentración
12-16% (titration by NaOH)
14% in methanol
densidad
0.859 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
Clave InChI
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system, Kidney
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?