Merck
ALD00508
Sigma-Aldrich
Yu Fluorination Ligand
≥95%
Sinónimos:
2,5,6,8-tetramethyl-3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-b]quinoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H19NO
Número de CAS:
Peso molecular:
241.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116155
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
cadena SMILES
CC1=C2C(OC(C)CC2)=NC3=C1C(C)=CC(C)=C3
InChI
1S/C16H19NO/c1-9-7-10(2)15-12(4)13-6-5-11(3)18-16(13)17-14(15)8-9/h7-8,11H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
LOKRNFHHPZEJLL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Yu Fluorination Ligand is widely employed for the chemoselective functionalization of sp2- and sp3 C-H bonds.
Aplicación
The Yu Fluorination Ligand in tandem with Selectfluor(R) (Aldrich 439479) under palladium catalysis can promote direct fluorination of C(sp3)-H bonds stereoselectively. Yu and coworkers have displayed this on amino acid derivatives with directing group assistance from the Yu-Wasa Auxiliary (Aldrich 791806).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.