749087
5-Thiazole boronic acid MIDA ester
About This Item
Productos recomendados
form
solid
Quality Level
mp
172-178 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cncs2
InChI
1S/C8H9BN2O4S/c1-11-3-7(12)14-9(15-8(13)4-11)6-2-10-5-16-6/h2,5H,3-4H2,1H3
InChI key
JHLBEKAIQFBSNV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?