345083
Copper bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
99%
Sinónimos:
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione copper(II) derivative, Cu(TMHD)2
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: copper
mp
198 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Cu/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7-;
Clave InChI
VCIKJQZFNVXWPF-ATMONBRVSA-L
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.