A70402
2-Amino-4-nitrophenol
96%
Sinónimos:
2-Hydroxy-5-nitroaniline
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
96%
form
solid
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,7H2
InChI key
VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)