Merck
722367
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-methoxyphenol
95%
Sinónimos:
2-Hydroxy-5-methoxyaniline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
139.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
135-140 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(O)c(N)c1
InChI
1S/C7H9NO2/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI key
TUADYTFWZPZZTP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)