A31601
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol
≥95%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
168-169 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(CC=C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-4-5-8-6-9(13-2)11(12)10(7-8)14-3/h4,6-7,12H,1,5H2,2-3H3
InChI key
FWMPKHMKIJDEMJ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?