Merck
197688
Sigma-Aldrich
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-propanol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3(CH2)3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
196.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.54 (lit.)
bp
142-144 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
COc1ccc(CCCO)cc1OC
InChI
1S/C11H16O3/c1-13-10-6-5-9(4-3-7-12)8-11(10)14-2/h5-6,8,12H,3-4,7H2,1-2H3
Clave InChI
ZISWRXJZUKDIOO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-propanol was used in the synthesis of fluorinated benzamide neuroleptic, (S)-N-[(1-ethyl-2- pyrrolidinyl)methyl]-5-(3-fluoropropyl)-2,3-dimethoxybenzamide.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J Mukherjee
International journal of radiation applications and instrumentation. Part A, Applied radiation and isotopes, 42(8), 713-721 (1991-01-01)
Synthesis of a fluorinated benzamide neuroleptic, (S)-N-[(1-ethyl-2- pyrrolidinyl)methyl]-5-(3-fluoropropyl)-2,3- dimethoxybenzamide starting from 3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-propanol in 20-25% overall yield is reported. Radiosynthesis of (S)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]- 5-(3[18F]fluoropropyl)-2-methoxybenzamide([18F]FPHB) and (S)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(3[18F]fluoropropyl)-2,3- dimethoxybenzamide([18F]FPHB) was carried out by nucleophilic substitution reaction of (S)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl-5-(3-tosyloxypropyl)-2-me tho xybenzamide and (S)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(3-tosyloxypropyl)-2,3- dimethoxybenzamide respectively