Merck
93479
Sigma-Aldrich
Chloromethanesulfonyl chloride
technical, ≥90% (AT)
Sinónimos:
Chloromesyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
149.00
Beilstein:
1811761
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (AT)
Formulario
liquid
densidad
1.64 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
ClCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH2Cl2O2S/c2-1-6(3,4)5/h1H2
Clave InChI
KQDDQXNVESLJNO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)