934720
Tantalum-doped lithium lanthanum zirconium oxide
powder, battery grade
Sinónimos:
LLZTO, Ta-LLZO, Ta-doped lithium lanthanum zirconate
About This Item
Productos recomendados
grado
battery grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% trace metals basis
Formulario
powder
composición
Li6.2Al0.2La3Zr1.8Ta0.2O12
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamaño de partícula
1-2 μm
conductividad
0.01-0.1 mS/cm ((ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature))
densidad
5.25 g/cm3 ((lit.))
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)