915394
Lithium Aluminum Titanium Phosphate (LATP) powder
battery grade
About This Item
Fórmula lineal:
Al0.3Li1.3Ti1.7(PO4)3
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
grado
battery grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5%
Formulario
powder
mol peso
Mw 382.01 g/mol
composición
Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)3
superficie
0.86 m2/g
tamaño de partícula
2-3 μm (average)
conductividad
0.01-0.1 mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
densidad
2.92 g/cm3 (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
Aplicación
Solid electrolytes (SEs) have become a practical option for lithium ion and lithium metal batteries because of their improved safety over commercially available ionic liquids. Solid electrolyte materials are highly conductive and made for advanced solid-state lithium ion battery technologies. These solutions are high purity and battery grade thus making them suitable as standards in LIB research.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Lithium battery chemistries enabled by solid-state electrolytes.
Manthiram A, et al.
Nature Reviews. Materials, 2(4), 16103-16103 (2017)
Review on solid electrolytes for all-solid-state lithium-ion batteries
Zheng F, et al.
Journal of Power Sources, 389, 198-213 (2018)