915173
LATP-coated Lithium Manganese Nickel Oxide (LMNO)
powder, battery grade
Sinónimos:
Lithium Aluminum Titanium Phosphate -coated Lithium Manganese Nickel Oxide, NANOMYTE® SP-10C
About This Item
Productos recomendados
grado
battery grade
Nivel de calidad
descripción
Minimum Capacity: 110 mAh/g
Nominal Capacity (0.1C): ≥125 mAh/g
Formulario
powder
composición
LiMn1.5Ni0.5O4 coated with 0.1 wt% Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3
tam. prom. pieza
5-8 μm (APS)
tamaño de partícula
5-8 μm
tamaño del grano
50-70 nm
aplicaciones
battery manufacturing
Categorías relacionadas
Aplicación
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)