765171
Lithium nickel cobalt aluminium oxide
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Sinónimos:
NCA
About This Item
Productos recomendados
grado
battery grade
descripción
Nominal Voltage: 3.7 V, Li/Li+
Ensayo
≥98%
composición
loading, ≥80%
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensión del etiquetado
≥80% loading
tamaño
5 in. × 10 in.
grosor
12-25 μm
tamaño de partícula
10-13 μm (typical)
capacidad
150 mAh/g(minimum)
180 mAh/g(nominal at 0.1C)
mp
>1000 °C
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
The NCA casted electrode sheets can be cut into appropriate size and is ready to be used in lithium ion batteries.
Otras notas
Operating Condiditons:
- Recommended maximum charge voltage: 4.3 V vs Li/Li+
- Recommended maximum charge current: 4C
- Recommended cut-off voltage for discharge: 3.0 V vs Li/Li+
- Recommended charge method: constant current - constant voltage
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.