Merck
907197
Sigma-Aldrich
1,4-Dinitro-1-imidazole
Sinónimos:
1,4-DNIm, 1,4-Dinitroimidazole, Bifunctional bioconjugation reagent
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H2N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
158.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C3H2N4O4/c8-6(9)3-1-5(2-4-3)7(10)11/h1-2H
Clave InChI
HZPSREFSUPXCMN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,4-Dinitro-1-imidazole (1,4-DNIm) and other dinitroimidazoles were demonstrated to be bifunctional bioconjugation reagents for protein functionalization and peptide macrocyclization. In acidic to neutral aqueous conditions, 1,4-DNIms chemoselectively react with cysteines; in organic solvents in the presence of base, 1,4-DNIms chemoselectively react with lysines to form stable conjugates
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)