367532
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
98%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
mp
148-150 °C (lit.)
functional group
chloro
nitro
SMILES string
Cn1cnc(c1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H4ClN3O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,1H3
InChI key
OSJUNMSWBBOTQU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)