905747
Gold nanospheres
100 nm, FITC and NHS functionalized, powder
Sinónimos:
Dye labeled gold nanoparticles, FITC labeled gold nanospheres, FITC tagged gold nanospheres, Fluorescein isothiocyanate labeled gold nanospheres, Fluorescent labeled gold nanoparticles
About This Item
Productos recomendados
form
nanospheres
powder
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
General description
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)