MAB2074Z
Anti-Integrin αVβ6 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, E7P6
Sinónimos:
MAB2074
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Integrin αVβ6 Antibody, clone E7P6, azide free, clone E7P6, Chemicon®, from mouse
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
E7P6, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG1
idoneidad
not suitable for activity/function inhibition
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGAV(3685)
Categorías relacionadas
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry: Effective for F6, HT-29, H441 cell lines (others not tested).
Flow cytometry: Effective for detection of human and monkey alphaVbeta6
Not effective for immunoprecipitation or western blot.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable