764191
Alkyne-PEG5-N-hydroxysuccinimidyl ester
Sinónimos:
Acetylene-PEG5-NHS ester, Alkyne-PEG5-NHS ester, Alkyne-PEG5-succinimidyl ester
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
NHS ester
alkyne
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C#CCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C18H27NO9/c1-2-6-23-8-10-25-12-14-27-15-13-26-11-9-24-7-5-18(22)28-19-16(20)3-4-17(19)21/h1H,3-15H2
Clave InChI
ACZDUKRWTPZVRP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?