900335
Adipic-13C6 acid
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinónimos:
Hexanedioic-13C6 acid
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥98% (CP)
form
crystals
mass shift
M+6
SMILES string
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
WNLRTRBMVRJNCN-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
384.8 °F - closed cup
flash_point_c
196 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)