86933
Tetrabutylphosphonium p-toluenesulfonate
≥95% (NT)
Sinónimos:
p-Toluenesulfonic acid tetrabutylphosphonium salt
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95% (NT)
form
crystals
impurities
≤1.0% water
mp
54-59 °C
anion traces
bromide (Br-): ≤250 mg/kg
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.C7H8O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-16H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI key
FBYJOCBDWDVDOJ-UHFFFAOYSA-M
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?