89744
Trihexyltetradecylphosphonium chloride
≥95.0% (NMR)
Sinónimos:
Tetradecyltrihexylphosphonium chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (NMR)
Formulario
liquid
densidad
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.ClH/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
JCQGIZYNVAZYOH-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
244.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
118 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?