86909
Tetrabutylammonium nonafluorobutanesulfonate
≥98.0%
Sinónimos:
Perfluorobutanesulfonic acid tetrabutylammonium salt, Tetrabutylammonium perfluorobutanesulfonate
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0%
form
powder
mp
50-53 °C
SMILES string
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H36N.C4HF9O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h5-16H2,1-4H3;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
InChI key
VECGWISURDHBJL-UHFFFAOYSA-M
General description
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)