808296
3,5-Dihydroxybenzoic acid-(phenyl-13C6)
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥98% (CP)
form
powder
mass shift
M+6
SMILES string
OC([13C]1=[13CH][13C](O)=[13CH][13C](O)=[13CH]1)=O
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
UYEMGAFJOZZIFP-IDEBNGHGSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
392.0 °F - closed cup
flash_point_c
200 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)