709530
Anthranilic acid-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
2-AA-13C6, 2-Aminobenzoic acid-13C6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6CH7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
143.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
mp
144-148 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
RWZYAGGXGHYGMB-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Laura Orsatti et al.
Cell reports. Medicine, 2(10), 100409-100409 (2021-11-11)
Fibrosing chronic graft-versus-host disease (cGVHD) is a debilitating complication of allogeneic stem cell transplantation (alloSCT). A driver of fibrosis is the kynurenine (Kyn) pathway, and Kyn metabolism patterns and cytokines may influence cGVHD severity and manifestation (fibrosing versus gastrointestinal [GI]