806617
Silver
Nanowires, diam. × L 20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in ETH)
About This Item
Productos recomendados
descripción
Flash point 57.2 °F
Nivel de calidad
Formulario
suspension
concentración
5 mg/mL (in ETH)
diám. × L
20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm)
color
gray
densidad
0.7937 g/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)