718467
Óxido de titanio (IV)
nanopowder, 21 nm primary particle size (TEM), ≥99.5% trace metals basis
Sinónimos:
Dióxido de titanio, Titania
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% trace metals basis
Formulario
nanopowder
superficie
35-65 m2/g , BET
tamaño de partícula primaria
21 nm (TEM)
mp
1850 °C
>350 °C (lit.)
densidad
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Clave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.