806455
2,6-Dimethoxyanilino(oxo)acetic acid
Sinónimos:
[(2,6-Dimethoxyphenyl)amino](oxo)acetic acid, [(2,6-Dimethoxyphenyl)carbamoyl]formic acid
About This Item
Productos recomendados
form
powder
Quality Level
reaction suitability
reagent type: ligand
SMILES string
O=C(C(O)=O)NC1=C(OC)C=CC=C1OC
InChI
1S/C10H11NO5/c1-15-6-4-3-5-7(16-2)8(6)11-9(12)10(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
AULRRTNGXKPSPX-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)