806447
2,3,4,5,6-Pentafluoroanilino(oxo)acetic acid
Sinónimos:
[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)amino](oxo)acetic acid, [(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)carbamoyl]formic acid
About This Item
assay
95%
Quality Level
form
powder
SMILES string
O=C(C(O)=O)NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
InChI
1S/C8H2F5NO3/c9-1-2(10)4(12)6(5(13)3(1)11)14-7(15)8(16)17/h(H,14,15)(H,16,17)
InChI key
JHFLRXFZPBDINI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)