Merck
804401
Sigma-Aldrich
PyFluor
Sinónimos:
2-Pyridinesulfonyl Fluoride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4FNO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
161.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
29-34 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=S(C1=CC=CC=N1)(F)=O
InChI
1S/C5H4FNO2S/c6-10(8,9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Clave InChI
FCFXLXGZHDHJLB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-pyridinesulfonyl fluoride can be used for the deoxyfluorination of primary and secondary alcohols in combination with an amidine or guanidine base. In comparison with other common deoxyfluorination reagents, for example, DAST exhibits less elimination side products in direct comparison on certain substrates.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
The prevalence of organofluorine compounds in industry and drug design necessitates the ability to introduce C–F bonds to molecules.
Contenido relacionado
Doyle group focuses on nucleophilic fluorination using PyFluor and nickel catalysis with modular, air-stable nickel precatalyst.
Doyle group focuses on nucleophilic fluorination using PyFluor and nickel catalysis with modular, air-stable nickel precatalyst.
Doyle group focuses on nucleophilic fluorination using PyFluor and nickel catalysis with modular, air-stable nickel precatalyst.
Doyle group focuses on nucleophilic fluorination using PyFluor and nickel catalysis with modular, air-stable nickel precatalyst.