Nivel de calidad
mp
>300 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
[B-](F)(F)(F)F.Fc1[n+](cc[n]1c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)c2c(cccc2C(C)C)C(C)C
Clave InChI
ZXIKPDSPOFQTLH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Suggested reagents to use with AlkylFluor include potassium fluoride (449148) as a fluoride source and 1,4-dioxane (296309) as a solvent.
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
The Ritter lab currently focuses on fluorination chemistry for late-stage functionalization of complex natural and unnatural products. PhenoFluor™ has been developed as a general reagent for the selective, predictable, direct deoxyfluorination of complex alcohols and phenols.