Merck
802905
Sigma-Aldrich
Corticosterone-9,11,12,12-d4
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21D4H26O4
Peso molecular:
350.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
97% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+4
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@]12C(CC[C@]3([H])[C@]2([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4C(CO)=O)=CC(CC1)=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1/i10D2,17D,19D
Clave InChI
OMFXVFTZEKFJBZ-HECNVQIESA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
This product may be used as an analytical standard.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ying Sze et al.
Journal of neuroendocrinology, 33(1), e12916-e12916 (2020-12-04)
Acute swim stress results in the robust production of several neuroactive steroids, which act as mediators of the stress response. These steroids include glucocorticoids, and positive GABAA receptor modulatory steroids such as allopregnanolone and tetrahydrocorticosterone (THDOC), which potentiate inhibitory GABA