Merck
492833
Sigma-Aldrich
Iodomethane-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinónimos:
Methyl-d2 iodide
About This Item
Fórmula lineal:
HCD2I
Número de CAS:
Peso molecular:
143.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.526 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C (lit.)
densidad
2.313 g/mL at 25 °C
aplicaciones
environmental
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D2
Clave InChI
INQOMBQAUSQDDS-DICFDUPASA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
89.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32.1 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)