Merck
779636
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-naphthaldehyde
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H7BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
235.08
Beilstein:
2613639
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
96.0-104.0% (T)
Formulario
crystals
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadena SMILES
Brc1c(C=O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7BrO/c12-11-9(7-13)6-5-8-3-1-2-4-10(8)11/h1-7H
Clave InChI
CYGUXEZVBLMVRV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)