Merck
702390
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methoxybenzaldehyde
97%
Sinónimos:
3-Methoxy-6-bromobenzaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
215.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
71-76 °C
functional group
aldehyde
bromo
SMILES string
COc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3
InChI key
XNHKTMIWQCNZST-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)